Imprimer
Méthyl-2-pyridylcétone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
102680250 102681000 102685000
ACRO102680250EA 69.2 EUR
ACRO102680250 ACRO102681000 ACRO102685000
Méthyl-2-pyridylcétone 98%
Méthyl-2-pyridylcétone
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 188…189 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 8…10 °C
Densité: 1,08 g/cm³
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006303
Numéro CAS: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %