Imprimer
2-Chloro-6-méthylpyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-6-picoline
152230100 152230010
ACRO152230100EA 80.3 EUR
ACRO152230100 ACRO152230010
2-Chloro-6-méthylpyridine 98%
2-Chloro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₆ClN
Point d'ébullition: 64…68 °C (10 mmHg)
Densité: 1,16 g/cm³
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006245
Numéro CAS: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %