2-Bromo-4-méthylpyridine 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-4-picoline
Purity: 96%
CAS No.: 4926-28-7
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point:
Formule:
C₆H₆BrN Poids moléculaire: 172.02 g/mol Point d'ébullition: 87 °C (10 mmHg) Point de fusion: 218…228 °C Densité: 1.545 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082590 Numéro CAS: 4926-28-7 |