Imprimer
Pyridine ≥99%, qualité Réactif
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Azabenzene, Azine
P57506-1L P57506-2.5L P57506-250ML P57506-500ML
P57506-1LEA 217 EUR
P57506-1L P57506-2.5L P57506-250ML P57506-500ML
Pyridine ≥99%, qualité Réactif
Pyridine
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: C₅H₅N
Poids moléculaire: 79.1 g/mol
Point d'ébullition: 12.4 %(V)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Autoignition Temperature 899 °F
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Assay (HClO₄-titr.) 99.0 - 101.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
APHA Max. 50
Vapor Pressure 10 mmHg ( 13.2 °C)
Refractive Index n20/D 1.509 (lit.)
Explosion Limit 12.4 %