4-Pyridone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
Purity: 97%
CAS No.: 626-64-2
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Melting Point: 142-148°
Boiling Point: 230-235°/12mm
MDL No.: MFCD00040458
Formule:
C₅H₅NO Point d'ébullition: 230…235 °C (12 mmHg) Point de fusion: 142…148 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006419 Numéro CAS: 626-64-2 EINECS: 210-958-3 |