Imprimer
4-Pyridone 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
348830250 348831000 348835000
ACRO348830250EA 73.5 EUR
ACRO348830250 ACRO348831000 ACRO348835000
4-Pyridone 95%
4-Pyridone
Formule: C₅H₅NO
Point d'ébullition: 230…235 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 140…147 °C
Point éclair: 221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006419
Numéro CAS: 626-64-2
EINECS: 210-958-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 151 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %