Imprimer
3-Pyridone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
A13910.18 A13910.22 A13910.36
A13910.18EA 46.5 EUR
A13910.18 A13910.22 A13910.36
3-Pyridone ≥98%
3-Pyridone
Purity: 98% CAS No.: 109-00-2 Molecular Formula: C5H5NO Formula Weight: 95.10 Flash Point: 173°(343°F) Melting Point: 125-128° Boiling Point: 180°/22mm Beilstein Reference: 105699 MDL No.: MFCD00006378
Formule: C₅H₅NO
Point d'ébullition: 180 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 125…128 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (–70 °C)
Point éclair: 173 °C (343 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006378
Numéro CAS: 109-00-2
EINECS: 203-637-4