3-Pyridone 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
Formule:
C₅H₅NO Point d'ébullition: 180 °C (22 mmHg) Point de fusion: 123…130 °C Densité: 1,2 g/cm³ (-70 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006378 Numéro CAS: 109-00-2 EINECS: 203-637-4 UN: 2811 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Beige to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 123 to 130 °C |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...