2-Hydroxypyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Pyridinol
Purity: 98%
CAS No.: 142-08-5
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 210°(410°F)
Odour: Recognizable
Melting Point: 102-111°
Boiling Point: 280-281°
Beilstein Reference: 105786
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006268
Formule:
C₅H₅NO Point d'ébullition: 280…281 °C Point de fusion: 102…111 °C Densité: 1,39 Point éclair: 210 °C (410 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006268 Numéro CAS: 142-08-5 EINECS: 205-520-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |