1-Oxyde de pyridine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N-Oxyde de pyridine
Purity: 95%
CAS No.: 694-59-7
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 61-66°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 105257
Merck Reference: 14,7972
MDL No.: MFCD00006194
Formule:
C₅H₅NO Poids moléculaire: 95.1 g/mol Point d'ébullition: 270 °C Point de fusion: 61…66 °C Point éclair: 143 °C (289 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006194 Numéro CAS: 694-59-7 EINECS: 211-774-6 Indice Merck: 12,08155 |