Imprimer
1-Oxyde de pyridine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Oxyde de pyridine
157691000 157695000 157690250
ACRO157691000EA 107 EUR
ACRO157691000 ACRO157695000 ACRO157690250
1-Oxyde de pyridine 95%
1-Oxyde de pyridine
Formule: C₅H₅NO
Poids moléculaire: 95.1 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 60…65 °C
Point éclair: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006194
Numéro CAS: 694-59-7
EINECS: 211-774-6
Indice Merck: 12,08155
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystals or crystalline solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm