4-Amino-3-nitropyridine 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 1681-37-4
Molecular Formula: C5H5N3O2
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 201-205°
Beilstein Reference: 383710
Formule:
C₅H₅N₃O₂ Point de fusion: 201…205 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00160304 Numéro CAS: 1681-37-4 |