Imprimer
2-Amino-5-nitropyridine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
104230250 104231000 104230050 104232500
ACRO104230250EA 79.4 EUR
ACRO104230250 ACRO104231000 ACRO104230050 ACRO104232500
2-Amino-5-nitropyridine 99%
2-Amino-5-nitropyridine
Formule: C₅H₅N₃O₂
Point de fusion: 186…190 °C
Densité: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006325
Numéro CAS: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
HPLC ≥98.5 %