Imprimer
N,N-Diméthylpyridine-4-amine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20499.0025 8.20499.0100 8.20499.0250 8.20499.5000 8.20499.9025 8.20499.0005
8.20499.0025EA 42.2 EUR
8.20499.0025 8.20499.0100 8.20499.0250 8.20499.5000 8.20499.9025 8.20499.0005
N,N-Diméthylpyridine-4-amine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N,N-Diméthylpyridine-4-amine
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…111 °C
Point éclair: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006418
Numéro CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point 110 - 112 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 520 kg/m3
Boiling Point 138 - 140 °C (24 hPa)
Flash Point 110 °C
pH 11 (60 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials