Imprimer
N,N-Diméthylpyridine-4-amine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
148270050 148270250 148271000 148270025 148275000
ACRO148270050EA 36 EUR
ACRO148270050 ACRO148270250 ACRO148271000 ACRO148270025 ACRO148275000
N,N-Diméthylpyridine-4-amine 99%
N,N-Diméthylpyridine-4-amine
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 162 °C (50 mmHg)
Point de fusion: 110…113 °C
Point éclair: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006418
Numéro CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color of alcohol solution ≤30 APHA (10% W/V in ethanol)