N,N-Diméthylpyridine-2-amine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N,N-Dimethylpyridin-2-amine
Purity: 97%
CAS No.: 5683-33-0
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5590
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 110353
MDL No.: MFCD00006261
Formule:
C₇H₁₀N₂ Point d'ébullition: 190…192 °C Densité: 1,008 Point éclair: 80 °C (176 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006261 Numéro CAS: 5683-33-0 EINECS: 227-147-5 UN: 1993 ADR: 3,III |