2-Amino-5-fluoropyridine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 21717-96-4
Molecular Formula: C5H5FN2
Formula Weight: 112.11
Odour: Characteristic
Melting Point: 93-97°
Beilstein Reference: 385938
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01861120
Formule:
C₅H₅FN₂ Point de fusion: 93…97 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01861120 Numéro CAS: 21717-96-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |