Imprimer
Chaussures de sécurité montantes à lacets, Macsole X, MX 300 GT/ MX 400 GT, Heckel
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6393337 6393338 6393339 6393340 6393341 6393342 6393343 6393345 6393346 6393347 6393348 6395346 6395344 6395345 6395337 6395338 6395339 6395340 6395341 6395342 6395343 6395347 6395348
UVEX6393337EA 0 EUR
UVEX6393337 UVEX6393338 UVEX6393339 UVEX6393340 UVEX6393341 UVEX6393342 UVEX6393343 UVEX6393345 UVEX6393346 UVEX6393347 UVEX6393348 UVEX6395346 UVEX6395344 UVEX6395345 UVEX6395337 UVEX6395338 UVEX6395339 UVEX6395340 UVEX6395341 UVEX6395342 UVEX6395343 UVEX6395347 UVEX6395348
Chaussures de sécurité montantes à lacets, Macsole X, MX 300 GT/ MX 400 GT, Heckel
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité montantes, robustes et 100% imperméables, en cuir pleine fleur hydrofuge, languette et col renforcés, crochets et œillets métalliques, tige réfléchissante et semelle en PU/caoutchouc double densité, résistantes aux huiles, hydrocarbures, produits chimiques et à la chaleur résistant jusqu'à 300 °C.
  • Doublure GORE-TEX® respirante et étanche
  • Semelle hygiénique avec forme anatomique
  • Talon absorbeur de chocs
  • Profil auto-nettoyant et excellente adhérence
  • Bout recouvert injecté en PU
  • Embout de protection des orteils sans métal (200 J)
  • Semelle intermédiaire non métallique résistante aux perforations
Conçues pour les travaux extérieurs en milieux humides, le BTP, les réseaux de transport, l'énergie, la chimie, les forêts.
Couleur: Noir/marron
Poids: 715 g
Certifications: EN ISO 20345: 2011; S3, CI, HI, WR, HRO, SRC.