2,3,6-Trifluoropyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 3512-18-3
Molecular Formula: C5H2F3N
Formula Weight: 133.07
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1365146
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD03001158
Formule:
C₅H₂F₃N Point d'ébullition: 100…102 °C Densité: 1,402 Point éclair: 30 °C (86 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03001158 Numéro CAS: 3512-18-3 UN: 1993 ADR: 3,III |