Imprimer
Nicotinamide ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Amide nicotinique
A15970.0B A15970.22 A15970.30
A15970.0BEA 207 EUR
A15970.0B A15970.22 A15970.30
Nicotinamide ≥99%
Nicotinamide
Purity: 99% CAS No.: 98-92-0 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Flash Point: 182°(360°F) Physical Form: Powder Density: 1.40 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 383619 Merck Reference: 14,6523 MDL No.: MFCD00006395
The amide of nicotinic acid (vitamin B-3)
Formule: C₆H₆N₂O
Poids moléculaire: 122.13 g/mol
Point d'ébullition: 334
Point de fusion: 128…132 °C
Densité: 1.40
Point éclair: 182 °C (360 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006395
Numéro CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Indice Merck: 12,06574