Imprimer
Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25118.06 B25118.14 B25118.22
B25118.06EA 39.4 EUR
B25118.06 B25118.14 B25118.22
Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique ≥98%
Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 699-98-9 Molecular Formula: C7H3NO3 Formula Weight: 149.11 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 125111
Formule: C₇H₃NO₃
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005915
Numéro CAS: 699-98-9
EINECS: 211-834-1