Imprimer
Acide pyridine-3,5-dicarboxylique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dinicotinic acid, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid
131900100 131900500
ACRO131900100EA 131 EUR
ACRO131900100 ACRO131900500
Acide pyridine-3,5-dicarboxylique 98%
Acide pyridine-3,5-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
Poids moléculaire: 167.12 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006393
Numéro CAS: 499-81-0
EINECS: 207-893-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %