Acide pyridine-2,6-dicarboxylique, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₇H₅NO₄ Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa) Point de fusion: 327 °C Point éclair: 188 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006299 Numéro CAS: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |