Acide pyridine-2,6-dicarboxylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₇H₅NO₄ Poids moléculaire: 167.12 g/mol Point d'ébullition: 357 Point de fusion: 327 Point éclair: 188 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006299 Numéro CAS: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 224 - 255 °C |
Molar Mass | 167.12 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 188 °C |
pH | 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 620 °C |