Imprimer
Acide 6-hydroxynicotinique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15802.06 A15802.14 A15802.22
A15802.06EA 28.5 EUR
A15802.06 A15802.14 A15802.22
Acide 6-hydroxynicotinique ≥98%
Acide 6-hydroxynicotinique
Purity: 98% CAS No.: 5006-66-6 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Melting Point: 314-316° Beilstein Reference: 472182
Formule: C₆H₅NO₃
Point de fusion: 314…316 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006277
Numéro CAS: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9