Acide 2-hydroxynicotinique 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 1,2-dihydro-2-oxonicotinique
Formule:
C₆H₅NO₃ Point de fusion: 259…261 °C |
Numéro MDL:
MFCD00010100 Numéro CAS: 609-71-2 EINECS: 210-198-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 256 to 262 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |