Imprimer
Acide 2-aminonicotinique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 2-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
A11195.14 A11195.06 A11195.22
A11195.14EA 153 EUR
A11195.14 A11195.06 A11195.22
Acide 2-aminonicotinique ≥98%
Acide 2-aminonicotinique
Purity: 98+% CAS No.: 5345-47-1 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: ca 298° dec. Beilstein Reference: 119031
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point de fusion: ∼ 298 °C (déc.)
Densité: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006318
Numéro CAS: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3