Acide isonicotinique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 4-pyridinecarboxylique, Acide pyridine-4-carboxylique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₅NO₂ Poids moléculaire: 123.11 g/mol Point d'ébullition: 396 Point de fusion: 315…319 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006429 Numéro CAS: 55-22-1 EINECS: 200-228-2 Indice Merck: 13,05206 |
Résultats des tests de spécification
Hill Formula | C₆H₅NO₂ |
Molar Mass | 123.11 g/mol |
Boiling point | 260 °C (20 hPa) |
Melting Point | 315 - 319 °C |
pH value | 3 - 4 (6 g/l, H₂O, 20 °C) (saturated solution) |
Bulk density | 500 kg/m³ |
Solubility | 6 g/l (20 °C) |
LD 50 oral | LD50 Rat 5000 mg/kg |
Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 1 slightly water endangering |
R Phrase | R 36 |
S Phrase | S 22-24-26 |