Imprimer
Acide isonicotinique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 4-pyridinecarboxylique, Acide pyridine-4-carboxylique
A18109.0E A18109.22 A18109.36
A18109.0EEA 587 EUR
A18109.0E A18109.22 A18109.36
Acide isonicotinique ≥99%
Acide isonicotinique
Purity: 99% CAS No.: 55-22-1 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 pH: 3.0-4.0 Melting Point: ca 310° subl. Boiling Point: 260°/15mm Beilstein Reference: 109599 Merck Reference: 14,5187 MDL No.: MFCD00006429
Formule: C₆H₅NO₂
Poids moléculaire: 123.11 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (15 mmHg)
Point de fusion: ∼ 310 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006429
Numéro CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Indice Merck: 13,05206