Imprimer
Acide isonicotinique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 4-pyridinecarboxylique, Acide pyridine-4-carboxylique
122591000 122595000 122590025
ACRO122591000EA 59 EUR
ACRO122591000 ACRO122595000 ACRO122590025
Acide isonicotinique 99%
Acide isonicotinique
Formule: C₆H₅NO₂
Poids moléculaire: 123.11 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 310…315 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006429
Numéro CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Indice Merck: 13,05206
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -190° to -204° (20°C, 589 nm) (c=2,acetone)