Imprimer
Acide nicotinique (Niacine) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide pyridine-3-carboxylique, Acide 3-pyridinecarboxylique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18714.0100 8.18714.1000 8.18714.9025
8.18714.0100EA 31.7 EUR
8.18714.0100 8.18714.1000 8.18714.9025
Acide nicotinique (Niacine) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide nicotinique (Niacine)
Formule: C₆H₅NO₂
Poids moléculaire: 123.11 g/mol
Point d'ébullition: 258
Point de fusion: 142
Densité: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 193
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006391
Numéro CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Indice Merck: 13,06552
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 18 g/l (20 °C)
Melting Point 236.6 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
Flash Point 193 °C
Density 1.47 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (18 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C Dust