Acide nicotinique (Niacine)
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide pyridine-3-carboxylique, Acide 3-pyridinecarboxylique
Formule:
C₆H₅NO₂ Poids moléculaire: 123.11 g/mol Point d'ébullition: 258 Point de fusion: 142 Densité: 1.473 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 193 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006391 Numéro CAS: 59-67-6 EINECS: 200-441-0 Indice Merck: 13,06552 |