Imprimer
Acide 2-pyridinecarboxylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14749.14 A14749.22 A14749.36
A14749.14EA 29 EUR
A14749.14 A14749.22 A14749.36
Acide 2-pyridinecarboxylique ≥99%
Acide 2-pyridinecarboxylique
Purity: 99% CAS No.: 98-98-6 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 Flash Point: 139°(232°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 109595 Merck Reference: 14,7403 MDL No.: MFCD00006293
Formule: C₆H₅NO₂
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135…139 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 139 °C (232 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006293
Numéro CAS: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Indice Merck: 14,7403