Isonicotinate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 2459-09-8
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.5135
Odour: Characteristic
Melting Point: 8-8.5°
Boiling Point: 207-209°
MDL No.: MFCD00006427
Formule:
C₇H₇NO₂ Point d'ébullition: 207…209 °C Densité: 1,016 Point éclair: 82 °C (180 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006427 Numéro CAS: 2459-09-8 EINECS: 219-456-8 |