Isonicotinate de méthyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
Formule:
C₇H₇NO₂ Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa) Point de fusion: 8,5 °C Densité: 1,161 g/cm³ Point éclair: 82 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006427 Numéro CAS: 2459-09-8 EINECS: 219-546-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear orange to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤1.0 % Diethyl carbonate |
Color scale | ≤50 APHA |
Free acid (HCl) | ≤0.1 % |