Imprimer
Nicotinate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Méthyle nicotinate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.1000 8.18713.2000 8.18713.3000 8.18713.5000 8.18713.9010
8.18713.0100EA 47.1 EUR
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.1000 8.18713.2000 8.18713.3000 8.18713.5000 8.18713.9010
Nicotinate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Nicotinate de méthyle
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39 °C
Densité: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006388
Numéro CAS: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Indice Merck: 12,06174
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 39 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (25 °C)
Flash Point 95 °C