Nicotinate d'éthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-Picolinic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 614-18-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Characteristic
Melting Point: 8-9°
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 122937
MDL No.: MFCD00006389
Formule:
C₈H₉NO₂ Point d'ébullition: 223…224 °C Point de fusion: 8…9 °C Densité: 1,107 Point éclair: 93 °C (199 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006389 Numéro CAS: 614-18-6 EINECS: 210-370-7 |