Imprimer
Isoniazide, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
I3377-250G I3377-50G I3377-5G
I3377-250GEA 169 EUR
I3377-250G I3377-50G I3377-5G
Isoniazide, Supelco®
Isoniazide
Formule: C₆H₇N₃O
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006426
Numéro CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Indice Merck: 13,05205
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4d8d457734ee774427c90f9c93b5a333d84481d&vid=f4d8d457734ee774427c90f9c93b5a333d84481d&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cb74e9609cb47084b41065561f23105238fafae&vid=9cb74e9609cb47084b41065561f23105238fafae&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=007effce2e20ff4f0c11b07dd55021ebc2891210&vid=007effce2e20ff4f0c11b07dd55021ebc2891210&prid=web&clid=SAPDAM