Imprimer
Isoniazide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.06753.0100 8.06753.7000
8.06753.0100EA 52.7 EUR
8.06753.0100 8.06753.7000
Isoniazide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isoniazide
Formule: C₆H₇N₃O
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006426
Numéro CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Indice Merck: 13,05205
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 250 °C
pH 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)