Imprimer
Isonicotinonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyridine-4-carbonitrile
A10286.09 A10286.0E A10286.22 A10286.36
A10286.09EA 35 EUR
A10286.09 A10286.0E A10286.22 A10286.36
Isonicotinonitrile ≥98%
Isonicotinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 100-48-1 Molecular Formula: C6H4N2 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 88°(190°F) Odour: Pungent pH: 6 Melting Point: 76-80° Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 107712 MDL No.: MFCD00006417
Formule: C₆H₄N₂
Poids moléculaire: 104.11 g/mol
Point d'ébullition: 194…196 °C
Point de fusion: 76…80 °C
Point éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006417
Numéro CAS: 100-48-1
EINECS: 202-856-2