Imprimer
Isonicotinonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyridine-4-carbonitrile
110871000 110875000 110870025 110870250
ACRO110871000EA 41.6 EUR
ACRO110871000 ACRO110875000 ACRO110870025 ACRO110870250
Isonicotinonitrile 98%
Isonicotinonitrile
Formule: C₆H₄N₂
Point d'ébullition: 196 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 77…81 °C
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006417
Numéro CAS: 100-48-1
EINECS: 202-856-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %