Imprimer
Pyridine-2-carbonitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
A12900.22 A12900.36
A12900.22EA 65.6 EUR
A12900.22 A12900.36
Pyridine-2-carbonitrile ≥99%
Pyridine-2-carbonitrile
Purity: 99% CAS No.: 100-70-9 Molecular Formula: C6H4N2 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.5290 Odour: Characteristic pH: 8.4 Melting Point: 26-28° Boiling Point: 212-214° Beilstein Reference: 107710 MDL No.: MFCD00006218
Formule: C₆H₄N₂
Poids moléculaire: 104.11 g/mol
Point d'ébullition: 212…214 °C
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 1.081
Point éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006218
Numéro CAS: 100-70-9
EINECS: 202-880-3