Imprimer
3-Chloropyridine-2-ol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-2-pyridinol
L20027.03 L20027.06 L20027.14
L20027.03EA 33.1 EUR
L20027.03 L20027.06 L20027.14
3-Chloropyridine-2-ol ≥97%
3-Chloropyridine-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 13466-35-8 Molecular Formula: C5H4ClNO Formula Weight: 129.55 Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 109845
Formule: C₅H₄ClNO
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646109
Numéro CAS: 13466-35-8