Imprimer
6-Chloropyridine-2-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloropyridine-6-ol
A13164.14 A13164.22
A13164.14EA 76.5 EUR
A13164.14 A13164.22
6-Chloropyridine-2-ol ≥98%
6-Chloropyridine-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 16879-02-0 Molecular Formula: C5H4ClNO Formula Weight: 129.55 Flash Point: 163°(325°F) Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 108665 MDL No.: MFCD00006278
Formule: C₅H₄ClNO
Point de fusion: 129…131 °C
Point éclair: 163 °C (325 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006278
Numéro CAS: 16879-02-0
EINECS: 240-909-1