Imprimer
2-Chloropyridine-3-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-3-pyridinol
A11376.14 A11376.22
A11376.14EA 162 EUR
A11376.14 A11376.22
2-Chloropyridine-3-ol ≥98%
2-Chloropyridine-3-ol
Purity: 98% CAS No.: 6636-78-8 Molecular Formula: C5H4ClNO Formula Weight: 129.55 Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 2216
Formule: C₅H₄ClNO
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006235
Numéro CAS: 6636-78-8
EINECS: 229-635-3