Amino-4-chloro-2-pyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-4-pyridylamine, 2-Chloropyridine-4-amine
Purity: 98%
CAS No.: 14432-12-3
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Odour: Unpleasant
Melting Point: 91-94°
Boiling Point: 153°/5mm
Beilstein Reference: 108671
MDL No.: MFCD00060089
Formule:
C₅H₅ClN₂ Point d'ébullition: 153 °C (5 mmHg) Point de fusion: 91…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00060089 Numéro CAS: 14432-12-3 EINECS: 238-403-0 |