Imprimer
Amino-4-chloro-2-pyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-4-pyridylamine, 2-Chloropyridine-4-amine
345450050 345450250 AC34545.1 AC34545.10 345451000
ACRO345450050EA 83.9 EUR
ACRO345450050 ACRO345450250 MAYBAC34545.1 MAYBAC34545.10 ACRO345451000
Amino-4-chloro-2-pyridine 97%
Amino-4-chloro-2-pyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060089
Numéro CAS: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %