Amino-3-chloro-2-pyridine 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-3-pyridylamine, 2-Chloropyridine-3-amine
Formule:
C₅H₅ClN₂ Poids moléculaire: 128.56 g/mol Point d'ébullition: 263 Point de fusion: 77…82 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006238 Numéro CAS: 6298-19-7 EINECS: 228-572-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to yellow to pink Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 76 to 81 °C |
HPLC | ≥95 % |