Amino-2-chloro-6-pyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridine-2-amine
Purity: 98%
CAS No.: 45644-21-1
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 108669
Formule:
C₅H₅ClN₂ Point de fusion: 69…72 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234068 Numéro CAS: 45644-21-1 |