Imprimer
Amino-2-chloro-5-pyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloropyridin-2-amine, 5-Chloro-2-pyridylamine
103410250 103411000 103415000
ACRO103410250EA 61.7 EUR
ACRO103410250 ACRO103411000 ACRO103415000
Amino-2-chloro-5-pyridine 98%
Amino-2-chloro-5-pyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Point d'ébullition: 127…128 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 134…138 °C
Densité: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 160 °C
Numéro MDL: MFCD00006324
Numéro CAS: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Silver (Ag) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in HNO3)